Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+ %, für Biochemie
Artikelnummer. 10716623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10716623
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327800250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 29915-38-6 | C7H17NO6S | 243.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29915-38-6
Summenformel C7H17NO6S
Molekulargewicht (g/mol) 243.27
MDL-Nummer MFCD00007538
InChI-Schlüssel YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 121591
IUPAC-Name 3-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}propane-1-sulfonic acid
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Extinktion (0.1 M aq. soln.)
Chemischer Name oder Material TAPS
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Schmelzpunkt 240.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 9191
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 121.6g/L (20°C).
Formelmasse 243.27
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie