missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core

Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.

252.00 € - 605.00 €

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Klebstofftyp Acrylic
Farbe Silver
Ausführung Matt
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11593754
Unterlagen ansehen
Brady™
030178
5.1 mm 4 7.6 mm 16.5 mm
444.00 €
1 Rollen
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11503764
Unterlagen ansehen
Brady™
030179
6.4 mm 4 8.9 mm 19.1 mm
510.00 €
1 Rollen
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11533764
Unterlagen ansehen
Brady™
030182
25.4 mm 1 28.6 mm 50.8 mm
252.00 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11543764
Unterlagen ansehen
Brady™
030183
25.4 mm 1 28.6 mm 76.2 mm
605.00 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11513764
Unterlagen ansehen
Brady™
030180
11.1 mm 5 13.6 mm 12.7 mm
570.00 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11553764
Unterlagen ansehen
Brady™
030184
50.8 mm 1 54 mm 76.2 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

  • Tamper-evident acrylic adhesive
  • For smooth surfaces
Spezifikation

Spezifikation

Nicht autoklavierbar
Acrylic
Matt
Unsteril
Rechteck
0.084 mm
UL-anerkannt
Silver
Thermotransfer
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
-40°C to +40°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen