Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 030182
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11533764
  • 252.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tamper-evident acrylic adhesive
  • For smooth surfaces
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Acrylic
Matt
Thermotransfer
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, General Identificatio, Security Identification
1
Rechteck
0.084 mm
50.8 mm
25.4 mm
UL-anerkannt
Silver
Metallized Polyester (Tamper-evident)
Unsteril
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
3000 Etiketten
-40°C to +40°C
28.6 mm
50.8 mm
25.4 mm