Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 030184
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11553764
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Tamper-evident acrylic adhesive
  • For smooth surfaces
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Acrylic
Matt
Thermotransfer
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, General Identificatio, Security Identification
1
Rechteck
0.084 mm
76.2 mm
50.8 mm
UL-anerkannt
Silver
Tamper-evident Metallized Polyester
Unsteril
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
1000 Etiketten
-40°C to +40°C
54 mm
76.2 mm
50.8 mm