Learn More
STEMCELL Technologies Tamoxifen
Estrogen signaling pathway modulator; Modulates selective estrogen receptor and estrogen-related receptor
380.70 € - 2301.75 €
Spezifikation
CAS 10540-29-1
Synonym trans-Tamoxifen
Summenformel C26H29NO
Reinheit ≥ 95 %
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17140102
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
STEMCELL Technologies
72662
500 mg
380.70 €
500 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17150102
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
STEMCELL Technologies
72664
5 g
1273.05 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17160102
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
STEMCELL Technologies
72666
10 g
2301.75 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM), with tissue-specific antagonistic or agonistic effects
  • Receptor activation leads to the formation of homo- and hetero-dimers, which in turn interact with accessory proteins to regulate gene transcription
  • Tamoxifen is commonly used to activate Cre-ER in transgenic conditional models
  • Used in transgenic models to induce Cre-mediated recombination in conjunction with Cre-ER, a fusion protein consisting of Cre recombinase and a mutant form of the estrogen receptor hormone-binding domain that specifically binds tamoxifen but not estrogen (Feil et al.; Zhang et al.)
  • Inhibits growth in the human breast cancer cell line, MCF-7 (Katzenellenbogen et al.)
  • Antagonist of estrogen receptor action in breast tissue and breast cancer cells (Abe et al.; Horwitz et al.)
Spezifikation
Spezifikation
10540-29-1
trans-Tamoxifen
C26H29NO
≥ 95 %
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.