Learn More
STEMCELL Technologies Tamoxifen
Estrogen signaling pathway modulator; Modulates selective estrogen receptor and estrogen-related receptor
Marke:  STEMCELL Technologies 72662
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17140102
  • 380.70 € / 500 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM), with tissue-specific antagonistic or agonistic effects
  • Receptor activation leads to the formation of homo- and hetero-dimers, which in turn interact with accessory proteins to regulate gene transcription
  • Tamoxifen is commonly used to activate Cre-ER in transgenic conditional models
  • Used in transgenic models to induce Cre-mediated recombination in conjunction with Cre-ER, a fusion protein consisting of Cre recombinase and a mutant form of the estrogen receptor hormone-binding domain that specifically binds tamoxifen but not estrogen (Feil et al.; Zhang et al.)
  • Inhibits growth in the human breast cancer cell line, MCF-7 (Katzenellenbogen et al.)
  • Antagonist of estrogen receptor action in breast tissue and breast cancer cells (Abe et al.; Horwitz et al.)
Spezifikation
Spezifikation
10540-29-1
500 mg
≥ 95 %
trans-Tamoxifen
C26H29NO
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.