Learn More
STEMCELL Technologies Tamoxifen
Estrogen signaling pathway modulator; Modulates selective estrogen receptor and estrogen-related receptor
Marke: STEMCELL Technologies 72664
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM), with tissue-specific antagonistic or agonistic effects
- Receptor activation leads to the formation of homo- and hetero-dimers, which in turn interact with accessory proteins to regulate gene transcription
- Tamoxifen is commonly used to activate Cre-ER in transgenic conditional models
- Used in transgenic models to induce Cre-mediated recombination in conjunction with Cre-ER, a fusion protein consisting of Cre recombinase and a mutant form of the estrogen receptor hormone-binding domain that specifically binds tamoxifen but not estrogen (Feil et al.; Zhang et al.)
- Inhibits growth in the human breast cancer cell line, MCF-7 (Katzenellenbogen et al.)
- Antagonist of estrogen receptor action in breast tissue and breast cancer cells (Abe et al.; Horwitz et al.)
Spezifikation
10540-29-1 | |
5 g | |
≥ 95 % |
trans-Tamoxifen | |
C26H29NO |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.