Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ PREP HILIC HPLC-Säulen
Erhalten Sie eine verbesserte Retention von polaren und hydrophilen Analyten mit den präparativen Syncronis HILIC HPLC-Säulen, die bei Verwendung von Umkehrphasen-Säulen problematisch sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 97505-259370A
38319.84 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16398656
  • 38511.44 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, Standard
250 mm
5 μm
100 Å
60 °C
Zwitterionisch
5 %
No
30 mm
2200 psi (152 bar)
2 bis 8
320 m²/g
Keiner
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
HILIC
HILIC
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Syncronis™ PREP HILIC HPLC-Säulen >