Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Desintegrator
Branson Ultrasonics Sonifier™ SFX150 Zelldisruptor mit erweiterten Steuerungen ermöglicht eine präzisere Kontrolle über alle kritischen Elemente des Experiments.
Marke:  Branson Ultrasonics™ 101-063-1097R
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15637338
  • 5850.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Easy-to-use interface allows in-process monitoring of key variables, including time, power, energy, temperature (requires optional temperature probe) and experiment progress.
  • Processing up to 150mL
  • Quiet to operate without a sound enclosure
  • True temperature control (requires separate temp probe)
  • Continuous or pulsed ultrasonics
  • Time or energy mode with energy pulsing
  • Experiment progress indicator
Zertifizierungen
CSA, UL, ISO 9001, ISO 14002
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Cell Disruptor with Handheld Converter
150 W
Probenvorbereitung, Zelldisruption, Nanopartikeldisperson, Mischen, Homogenisieren, DNA, Zelllyse, Proteinextraktion
SFX150
6.3 kg
240 V
31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.)
Netzteil, 40-kHz-Konverter, 3,17 mm (0,125 in.) Mikrospitze, Netzkabel, Handbuch, Schraubenschlüsselsatz
14 lb.
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Desintegrator > With handheld converter; 240V