Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 19 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
477.11 € - 1044.46 €
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 100 Å |
Oberfläche | 320 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11809332
|
Thermo Scientific™
97305-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11849332
|
Thermo Scientific™
97305-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11859332
|
Thermo Scientific™
97305-053030 |
50 mm | 3 mm | 5 μm |
876.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11889332
|
Thermo Scientific™
97305-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
907.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11899332
|
Thermo Scientific™
97305-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11819342
|
Thermo Scientific™
97305-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
864.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11829342
|
Thermo Scientific™
97305-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11849342
|
Thermo Scientific™
97305-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11859342
|
Thermo Scientific™
97305-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
909.51 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11889342
|
Thermo Scientific™
97305-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11899342
|
Thermo Scientific™
97305-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
960.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11899322
|
Thermo Scientific™
97302-103030 |
100 mm | 3 mm | 1,7 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11889322
|
Thermo Scientific™
97302-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1044.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12622745
|
Thermo Scientific™
97302-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1044.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11544605
|
Thermo Scientific™
97305-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
477.11 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11534605
|
Thermo Scientific™
97305-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
518.43 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11524605
|
Thermo Scientific™
97305-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
504.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
13433969
|
Thermo Scientific™
97303-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
1006.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13423969
|
Thermo Scientific™
97303-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
953.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13413969
|
Thermo Scientific™
97303-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
1000.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13403969
|
Thermo Scientific™
97303-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ-Säulen konsistente, vorhersagbare Trennungen von polaren Analyten in der Flüssigchromatographie (LC). Silika mit großer Oberfläche und stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen. Die C18-Phase mit polaren Endkappen bietet eine optimale Retention polarer Analyten und ist vollständig kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
- Stationäre C18-Phase mit polaren Endkappen verbessert die Retention von polaren Analyten
- Polare Endkappen ermöglicht den Einsatz in 100 % wässrigen mobilen Phasen ohne Verlust von Leistungsverhalten oder Stabilität
- 1,7 µm für schnelle Ultra-High-Performance-LC (UHPLC)-Trennungen und 3 µm und 5 µm für traditionelle HPLC-Analysen
Specifications
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
L1 | |
19 % | |
Polar |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.