Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 19 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 97305-103030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11899332
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ-Säulen konsistente, vorhersagbare Trennungen von polaren Analyten in der Flüssigchromatographie (LC). Silika mit großer Oberfläche und stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen. Die C18-Phase mit polaren Endkappen bietet eine optimale Retention polarer Analyten und ist vollständig kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Alternative Selektivität
  • Polar endgekappte stationäre C18-Phase verbessert die Retention von polaren Analyten
Kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen
  • Polares Endcapping ermöglicht den Einsatz in 100 % wässrigen mobilen Phasen ohne Verlust an Leistungsverhalten oder Stabilität
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1.7 μm für UHPLC-Trennungen (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) sowie 3 μm und 5 μm für klassische HPLC-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
100 mm
5 μm
100 Å
60 °C
C18
19 %
Polar
3 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
320 m²/g
L1
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.