Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 19 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 97305-104630
335.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ-Säulen konsistente, vorhersagbare Trennungen von polaren Analyten in der Flüssigchromatographie (LC). Silika mit großer Oberfläche und stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen. Die C18-Phase mit polaren Endkappen bietet eine optimale Retention polarer Analyten und ist vollständig kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
- Stationäre C18-Phase mit polaren Endkappen verbessert die Retention von polaren Analyten
- Polare Endkappen ermöglicht den Einsatz in 100 % wässrigen mobilen Phasen ohne Verlust von Leistungsverhalten oder Stabilität
- 1,7 µm für schnelle Ultra-High-Performance-LC-Trennungen (UHPLC) und 3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
Spezifikation
Analysesäule | |
0,7 ml/min | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
L1 | |
Syncronis | |
19 % | |
Polar |
4,6 mm | |
100 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.