Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Artikelnummer. 11889322 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11889322
Marke: Thermo Scientific™ 97302102130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 19 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ-Säulen konsistente, vorhersagbare Trennungen von polaren Analyten in der Flüssigchromatographie (LC). Silika mit großer Oberfläche und stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen. Die C18-Phase mit polaren Endkappen bietet eine optimale Retention polarer Analyten und ist vollständig kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Alternative Selektivität
  • Stationäre C18-Phase mit polaren Endkappen verbessert die Retention von polaren Analyten
Kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen
  • Polare Endkappen ermöglicht den Einsatz in 100 % wässrigen mobilen Phasen ohne Verlust von Leistungsverhalten oder Stabilität
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1,7 µm für schnelle Ultra-High-Performance-LC-Trennungen (UHPLC) und 3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit UHPLC
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 18130 psi (1250 bar)
Partikelgröße 1,7 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 320 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Syncronis
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 19 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Polar
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.