Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 24 mm Level 2 Screw Caps for High-throughput Applications
Use Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 24 mm Screw Caps with screw vials that have a 24 mm opening for your high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ASC24-CTP
53.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17805204
  • 63.24 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
PE Foam/PTFE
SureSTART Stufe 2
Schraubverschluss
Screw Thread Vial
Polypropylen
75 Shore
Zertifizierte Spezifikation
24 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 24 mm Level 2 Screw Caps for High-throughput Applications >