Learn More
Dräger™ Ammoniak XS Ersatzsensor
Zur Verwendung mit X-am 7000 Multi-Gas Monitor
Marke:  Dräger™ 6809145
Artikelnummer. 11342080
  • 1390.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Messbereich: 0 bis 300 ppm
  • Nachweis von: NH3
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Ammoniak (XS)
0 bis 200
1
-40 ° bis +50 °C
10 bis 90 %
700 bis 1300 mbar
-40 bis +122 °F
1 Jahr
Name des Produkts
Dräger™ Ammoniak XS Ersatzsensor > Ammoniak (nh3) Austauschsensor