Learn More
Emma Safety Footwear Martino (Frontier 162) Sicherheitsschuhe
Der Sicherheitsschuh für höhere Angestellte wird mit der gleichen Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt, die auch hochwertigen Luxusschuhen zuteil wird. Brasilianisches 2-Ton-Vollleder kombiniert mit Nubuk verleiht einen zusätzlichen eleganten Look.
Marke: Emma Safety Footwear MM16209043
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Außensohle aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
- Material aus Vollleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Braun | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
43 |
Schnüre | |
Martino (Frontier 162) | |
Leder | |
Stahl |