Learn More
Emma Safety Footwear Martino (Frontier 162) Sicherheitsschuhe
Der Sicherheitsschuh für höhere Angestellte wird mit der gleichen Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt, die auch hochwertigen Luxusschuhen zuteil wird. Brasilianisches 2-Ton-Vollleder kombiniert mit Nubuk verleiht einen zusätzlichen eleganten Look.
Marke:  Emma Safety Footwear MM16209046
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15968271
  • 265.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Außensohle aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
  • Material aus Vollleder
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Sanitized
Specifications
Specifications
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Braun
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder
46
Schnüre
Martino (Frontier 162)
Leder
Stahl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Emma Safety Footwear Martino (Frontier 162) Sicherheitsschuhe > Größe: 46