Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich
5' Nuklease-Assay zur Unterscheidung zwischen zwei Allelen eines bestimmten SNP zur Verwendung in Genotypisierungsstudien
Brand:  Applied Biosystems™ 4351382
 View more versions of this product
Product Code. 10310215
  • 848.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes: Zwei nicht markierte PCR-Primer: (Vorwärts- und Rückwärtsprimer mit einer endgültigen Konzentration von 900 nm); ein Applied Biosystems VIC™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 1 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm); ein Applied Biosystems 6FAM™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 2 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm)
Description
Description
  • Large selection of SNP assays advances validation and screening studies for disease association and population stratification applications
  • Easy-to-use, single-tube format
  • Robust assay design provides highly accurate, reproducible and reliable results
  • Simple workflow enables quick results
  • Unsere große Auswahl an SNP-Assays verbessert Ihre Validierungs- und Screening-Untersuchungen zu Anwendungen für Krankheitsassoziationen und Populationsstratifizierung
  • Anwenderfreundliches Einzelröhrchenformat
  • Das stabile Assay-Design liefert hochgenaue, reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
  • Ein einfacher Arbeitsablauf liefert schnelle Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Zwei nicht markierte PCR-Primer: (Vorwärts- und Rückwärtsprimer mit einer endgültigen Konzentration von 900 nM); ein Applied Biosystems VIC™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 1 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nM); One Applied Biosystems FAM™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allel 2-Sequenz (Sonden mit 200 nM Endkonzentration) Bei -15 bis -25 °C lagern
5000 Reaktionen (mittelgroß, 40x)
1000 reactions
Single-Tube TaqMan SNP Genotyping Assays
Genotypisierung
Maus
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich > Maus; 5000 Reaktionen (Medium); 40 x