Learn More
Ismatec™ Reglo digitale Mehrkanalpumpen
Vielseitige Mehrkanalpumpen mit intuitiver Touchscreen-Benutzeroberfläche sorgen für präzise dosierte Flüssigkeitszufuhr mit geringen Durchflussraten.
Marke: Ismatec™ 78018-24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompakte Tischpumpen optimieren Anwenderfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in. / 12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
- Flexible Betriebssteuerung über Touchscreen, MasterflexLive™ oder analoge Fernsteuerung
- Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit - Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Antitropffunktion und Geschwindigkeitsstufen bei Dosierung nach Volumen–dies sorgt für Genauigkeit und minimiert Probenverluste
- Kassettenpumpenmodelle können zum einfachen Laden und für sichere Retention Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps aufnehmen
Spezifikation
4 | |
Touchscreen | |
0,0001 bis 38 ml/min | |
0,1 bis 160 U/min | |
RJ45 Ethernet; USB; 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primfest über DB-25 | |
ABS-Kunststoff und Aluminium | |
22,1 x 14,7 x 15,7 cm | |
90/260 VAC |
Digitale variable Drehzahl | |
IP 31 | |
Rohrgebunden | |
Ja | |
Pumpenantrieb, Pumpenkopf, Kassetten und Netzadapter mit 6 ft. (1,8 m) langem Netzkabel | |
12 | |
90 bis 260 V AC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ismatec™ Reglo digitale Mehrkanalpumpen > Durchflussrate pro Kanal: 38 ml/min; Kanalanzahl: 4
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur