Learn More
Cytiva Superose™ 6 Increase Säulen
Hochauflösende Größenausschluss-Chromatographie für die Untersuchung großer Proteine und Komplexe. Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase Säulen gewährleisten die erforderliche hohe Qualität für die Größenausschluss-Chromatographie (SEC).
2865.00 € - 3012.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Ligandentyp | Quervernetzte Agarose |
Max. Druck | 435 psi |
pH-Bereich | 3 bis 12 |
Partikelgröße | 8,6 μm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15377653
|
Cytiva
29091596 |
10 mm | 300 mm |
2865.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15303234
|
Cytiva
29091598 |
3.2 mm | 300 mm |
3012.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15383224
|
Cytiva
29091597 |
5mm | 150mm |
2950.95 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Vorgepackte Superose™ 6 Increase Säulen weisen die Qualität und die hohe Auflösung auf, die für die Größenausschluss-Chromatographie (Size Exclusion Chromatography, SEC) benötigt wird – auch für große Proteine und Makromoleküle geeignet.
Höhere Leistung
- Höhere Auflösung als herkömmliche Superose 6 Säulen
- Breiter Fraktionierungsbereich (Molmassen von 5,000 bis 5,000,000)
- Beständig gegen Reinigungen mit hohem pH-Wert
Spezifikation
Borosilikatglas | |
435 psi | |
8,6 μm | |
Gel-Filtrations-Säule |
Quervernetzte Agarose | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C in 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
- Superose 6 Increase 10/300 GL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol