Learn More
Cytiva Superose™ 6 Increase Säulen
Hochauflösende Größenausschluss-Chromatographie für die Untersuchung großer Proteine und Komplexe. Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase Säulen gewährleisten die erforderliche hohe Qualität für die Größenausschluss-Chromatographie (SEC).
Marke: Cytiva 29091598
2682.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Vorgepackte Superose™ 6 Increase Säulen weisen die Qualität und die hohe Auflösung auf, die für die Größenausschlusschromatographie (Size Exclusion Chromatography, SEC) benötigt wird — auch für große Proteine und Makromoleküle geeignet.
Verbessertes Leistungsverhalten
- Höhere Auflösung als herkömmliche Superose 6-Säulen
- Breiter Fraktionierungsbereich (Molmassen von 5,000 bis 5,000,000)
- Reinigungsverträglich mit hohen pH-Werten
Spezifikation
Superose 6 Erhöhung 3,2/300 | |
300 mm | |
Borosilikatglas | |
435 psi | |
8,6 μm | |
4 bis 30 °C in 20 % Ethanol |
3.2 mm | |
0.04 ml/min | |
Quervernetzte Agarose | |
3 bis 12 | |
Titanium-Fritte | |
Gel-Filtrations-Säule |
Sicherheit und Handhabung
- Superose 6 Increase 3.2/300
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol