Learn More
Cytiva Superose™ 6 Increase Säulen
Hochauflösende Größenausschluss-Chromatographie für die Untersuchung großer Proteine und Komplexe. Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase Säulen gewährleisten die erforderliche hohe Qualität für die Größenausschluss-Chromatographie (SEC).
Marke:  Cytiva 29091596
2566.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15377653
  • 2865.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vorgepackte Superose™ 6 Increase Säulen weisen die Qualität und die hohe Auflösung auf, die für die Größenausschluss-Chromatographie (Size Exclusion Chromatography, SEC) benötigt wird – auch für große Proteine und Makromoleküle geeignet.
Höhere Leistung
  • Höhere Auflösung als herkömmliche Superose 6 Säulen
  • Breiter Fraktionierungsbereich (Molmassen von 5,000 bis 5,000,000)
  • Beständig gegen Reinigungen mit hohem pH-Wert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Superose 6-Erhöhung 10/300 GL
300 mm
Borosilikatglas
435 psi
8,6 μm
4 bis 30 °C in 20 % Ethanol
10 mm
0.5 ml/min
Quervernetzte Agarose
3 bis 12
Polyethylen (PE)-Filter
Gel-Filtrations-Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Superose 6 Increase 10/300 GL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol