Learn More
Cytiva Superose™ 6 Increase Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
5mm
10 mm
Höhe (metrisch):
150mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vorgepackte Superose™ 6 Increase Säulen weisen die Qualität und die hohe Auflösung auf, die für die Größenausschluss-Chromatographie (Size Exclusion Chromatography, SEC) benötigt wird – auch für große Proteine und Makromoleküle geeignet.
Höhere Leistung
- Höhere Auflösung als herkömmliche Superose 6 Säulen
- Breiter Fraktionierungsbereich (Molmassen von 5,000 bis 5,000,000)
- Beständig gegen Reinigungen mit hohem pH-Wert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Superose 6-Erhöhung 5/150 GL |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5mm |
| Höhe (metrisch) | 150mm |
| Flussrate | 0,3 ml/min |
| Material | Borosilikatglas |
| Ligandentyp | Quervernetzte Agarose |
| Max. Druck | 435 psi |
| pH-Bereich | 3 bis 12 |
| Partikelgröße | 8,6 μm |
| Support-Typ | Polyethylen (PE)-Filter |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Superose 6 Increase 5/150 GL
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol