Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5
Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Leichtes und langlebiges Gewebe und eine polymere Schutzbeschichtung bieten einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischen Gefahren (auch unter Druck).
Marke: DuPont™ D13494969
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Overall mit Haube und elastischer Gesichtsöffnung
- Selbstklebende Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
- Genähte und überklebte Nähte
- Doppelseitige selbstklebende Reißverschlussabdeckung
- Elastische Bündchen, Knöchel und Taille
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- 100 % partikeldichtes Gewebe
- Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
- Antistatische Behandlung (innen)
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Tychem™ | |
Elastisch | |
Daumenschlaufe | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Chemisch | |
Tyvek™ C Gewebe | |
Tychem™ C wird als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen eingesetzt, darunter in der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Produktion. |
M | |
Gelb | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe | |
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B | |
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
92 bis 100 cm |
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5 > Größe: Mittel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur