Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
23.65 € - 140.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Länge (metrisch) | 100 mm |
Einwegprodukt | Ja |
Skala | Nein |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultur |
Produktcode | Marke | Material | Max. RZB | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Max. RZB | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16684082
![]() |
Labcon™
3426-350-000-9 |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 3000 RZB | Unsteril | 125 Röhrchen/Beutel |
118.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16694082
![]() |
Labcon™
3426-355-000-9 |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 3000 RZB | Steril | 125 Röhrchen/Beutel |
140.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16664082
![]() |
Labcon™
3411-800-000-9 |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 3000 RZB | Unsteril | 1000 Röhrchen/Beutel |
74.25 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16674082
![]() |
Labcon™
3425-350-000-9 |
Polystyrol | 1.500 RZB | Unsteril | 125 Röhrchen/Beutel |
140.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16654082
![]() |
Labcon™
3410-800-000-9 |
Polystyrol | 1.500 RZB | Unsteril | 1000 Röhrchen/Beutel |
95.65 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17557906
|
Labcon™
3425-355-000-9 |
Polystyrene | 1500 x g | Steril | 125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. |
23.65 €
125 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Spezifikation
Naturfarben | |
Ja | |
Kultur | |
8 mL |
100 mm | |
Nein | |
SuperClear™ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes