Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
Marke: Labcon™ 3411-800-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Fassungsvermögen: 8 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
3000 RZB | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
Nein | |
3,93 in. | |
SuperClear™ | |
8 mL |
Rundboden-Röhrchen | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
100 mm | |
Ja | |
Kultur | |
1000 Röhrchen/Beutel | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes > Polypropylen Harz der USP Klasse VI; 1000 Röhrchen pro Beutel/1 Beutel pro Karton; nicht im Lieferumfang enthalten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur