Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
Marke: Labcon™ 3425-355-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Spezifikation
13 mm | |
Culture Tube | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Clear | |
Polystyrene | |
No | |
125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. | |
Steril |
1500 x g | |
Nicht autoklavierbar | |
Plug | |
100 mm | |
Single-use | |
Cell Culture | |
SuperClear™ | |
8 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes > 13 mm Dia. Culture Tubes; Material: Polystyrene; Max. RCF: 1500 x g; Sterility: Non-sterile; Quantity: 125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur