Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
GREENER_CHOICE
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
Marke:  Labcon™ 3426-350-000-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16684082
  • 118.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Fassungsvermögen: 8 mL
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
Rundboden-Röhrchen
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
100 mm
Ja
Kultur
125 Röhrchen/Beutel
Unsteril
3000 RZB
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Nein
3,93 in.
SuperClear™
8 mL
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes > Polypropylen Harz der USP Klasse VI; 125 Röhrchen pro Beutel/8 Beutel pro Karton; nicht im Lieferumfang enthalten