Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
48.35 € - 250.64 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 0,5 mL |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylenharz |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16694112
![]() |
Labcon
3631-870-000-9 |
Mikrozentrifugenröhrchen | 500 Röhrchen und 500 Verschlüsse in separaten Beuteln/Packung, 10 Stück/Karton |
202.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16604122
![]() |
Labcon
3631-875-000-9 |
Mikrozentrifugenröhrchen | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Packung, 10 Stück/Karton |
164.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16614122
![]() |
Labcon
3640-870-000-9 |
Freistehendes Mikrozentrifugenröhrchen | 500 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton |
48.35 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16624122
![]() |
Labcon
3641-870-000-9 |
Freistehendes Mikrozentrifugenröhrchen | 500 Röhrchen und 500 Verschlüsse in separaten Beuteln/Packung, 10 Stück/Karton |
202.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16634122
![]() |
Labcon
3641-875-000-9 |
Freistehendes Mikrozentrifugenröhrchen | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Packung, 10 Stück/Karton |
250.64 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17285714
|
Labcon
3630-870-000-9 |
Mikrozentrifugenröhrchen | 500 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton |
65.10 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
0,5 mL | |
Polypropylenharz | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
Nein |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
20.000 RZB |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml