Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Marke: Labcon 3641-875-000-9
192.02 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Flache Schraubverschlüsse | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
0,5 mL | |
Steril | |
Nein | |
20.000 RZB |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
0,5 mL | |
Polypropylenharz | |
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Packung, 10 Stück/Karton | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
Attached Cap | |
Freistehendes Mikrozentrifugenröhrchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen