Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und Gewebeproben mit diesen optimierten Lösungen, die ein Protein enthalten, das eine schnelle und effektive Blockierung für Western Blot, ELISA und IHC ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ 37535
268.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific SuperBlock (PBS)-Blockierungspuffer ist eine optimierte PBS-Lösung mit einem einzigen gereinigten Glykoprotein, die ELISA-, IHC- und Western Blot-Analysen extrem schnell und effektiv blockiert. Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis.
Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis. Die Protein-basierte Formulierung enthält keine Immunglobuline, Albumin oder endogenes Biotin und kann demzufolge in vielen Situationen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Blocker versagen. Der Puffer ist besonders effektiv beim Blockieren beschichteter Polystyrol-Mikrotiterplatten (96 Well-Platten) und ihrer Stabilisierung beim Trocknen und Lagern für den späteren Gebrauch.Besondere Merkmale:
Schnell: Blockiert Membranen in 5 bis 10 Minuten und ELISA-Platten in 2 Minuten
Flexibel: Garantiert Biotin-frei und somit für Streptavidin-Systeme geeignet
Anwenderfreundlich: Erhältlich in mehreren Pufferformaten (in PBS oder TBS mit oder ohne Tween™-20) und Packungsgrößen (1 l, 5 l und Trockenmischbeutel)
Geringes Hintergrundsignal: Die Serum-freie Protein-Lösung ergibt ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis
Stabil: Puffer kann bei 4 °C ein Jahr lang, blockierte Platten, trocken gehalten, bis zu 12 Monate gelagert werden
Spezifikation
SuperBlock (TBS) Blocking Buffer, 1 L | |
1 l | |
ELISA, Western Blot | |
1x | |
Einfach aufgereinigtes Protein |
Blockierungspuffer | |
Flüssig | |
SuperBlock™ | |
TBS | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ399881 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
ZF396278 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
ZC389408 | Analysenzertifikat | 14/04/2024 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
YK383503 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
YG366757 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%