Learn More
pH-Pufferlösungen, pH 7.00
Click to view available options
Menge:
1000 ml
5000 ml
Verpackung:
Cubitainer
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Beschreibung
pH-Werte ±0.02:
- pH 7.13 — 0 °C
- pH 7.05 — 10 °C
- pH 7.00 — 20 °C
- pH 6.99 — 25 °C
- pH 6.98 — 30 °C
- pH 6.97 — 40 °C
- pH 6.96 — 50 °C
- pH 6.96 — 60 °C
- pH 6.97 — 70 °C
- pH 6.98 — 80 °C
- pH 7.00 — 90 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboreinsatz, pH-Messungen |
| pH | 7 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 ml |
| Lösungstyp | TA-Puffer Phosphat |
| Zusammensetzung | Phosphat |
| Mehr anzeigen |