Learn More
Cole-Parmer™ Heating mantle Bibby HM250C controllable 230V
Marke: Cole-Parmer™ 10112-63
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
250 mL | |
175 x 175 x 150mm | |
230 V | |
Gehäuse HM250C | |
Rund | |
175mm | |
450 °C | |
50/60 Hz |
175 mm | |
150 mm | |
230V, 50/60Hz, 200W | |
Aluminium | |
Gehäuse 200w | |
Heizmantel | |
Notabschaltung, die bei Verschütten automatisch auslöst |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Heating mantle Bibby HM250C controllable 230V > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur