Learn More
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH Meter
Provides the essential functions needed for routine pH measurements without complicated features and processes at a budget-friendly price.
Marke:  Fisherbrand™ S35924
390.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17741739
  • 528.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and meter-attachable electrode stand. The accumet FE150 pH meters offer efficient sample reading and recording with flexible display options to show display both pH and temperature or mV and temperature simultaneously.
  • One to five point pH calibration
  • Automatic buffer recognition with two pH buffer sets
  • pH slope and offset display
  • One point mV calibration
  • One point ATC temperature probe calibration
  • Automatic or manual temperature compensation
  • Ready icon to indicate measurement stability
  • Electrode condition icon to indicate status
  • 100 data set storage with non-volatile memory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messgerät, pH-Wert-Elektrode mit doppeltem Diaphragma, Temperaturfühler und Ständer
Schreiber (±2.000 mV)
0,01
0,1 mV (±199,9 mV); 1 mV über ±200 mV
0 °C bis 100 °C
Offset in 0,1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ± 5 °C
BNC, 2,5 mm-Klinkenstecker, Referenz-Pinspitze, Erdung
Automatisch oder manuell (0 °C bis 100 °C)
AC/DC 9 V-Adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz)
±0,2 ±199,9 ±2 über ±200
0 bis 14
±1999 mV
USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
0,1 °C
100 Datensätze
3 Jahre Garantie auf das Messgerät
Bio Set
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH Meter > FE150 Benchtop pH Meter; Includes: Meter, Double Junction pH Electrode, Temperature Probe and Stand; Type: Bio Set; Calibration Points: USA: pH 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45; NIST: pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45