Learn More
Cole-Parmer™ SCHMELZPUNKTROHR
Mit diesen Röhrchen lassen sich zwei Proben gleichzeitig testen. Stuart™ Schmelzpunktröhrchen aus Glas sind auf Sicherheit und einfache Bedienung ausgelegt und eignen sich optimal für Ausbildungszwecke.
Marke: Cole-Parmer™ 03013-63
Beschreibung
- Glasröhrchen
- Für SMP10 und SMP20 Digitale Schmelzpunktgeräte
- Ideal für Schulungszwecke
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 100 Stück
Spezifikation
Am Ende offene Glasschmelzröhrchen | |
SMP10 und SMP20 Digitales Schmelzpunktgerät | |
100/Packung |