Learn More
Cytiva HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäulen
Zuverlässige und reproduzierbare Entsalzung und Pufferaustausch mit Probengrößen von bis 15 ml pro Säule. Die Cytiva HiPrep 26/10 Entsalzungssäule ist eine praktische, anwenderfreundliche Säule mit vorverpackter 53-ml-Säule mit Sephadex G-25 Fine zum Entsalzen und Pufferaustausch.
Marke:  Cytiva 17-5087-02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10470505
  • 2486.00 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch den geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand stellen sie eine Alternative zu Dialyseverfahren dar
  • Für Probengrößen von 30 bis 60 ml können zwei bis vier Säulen in Reihe geschaltet werden
  • Können mit einer Laborpumpe oder einem Chromatographiesystem betrieben werden
  • 1/16 in.-Anschlüsse für die einfache Verwendung mit ÄKTA-Systemen
  • Der pH-Arbeits- und Lagerungsbereich liegt bei 2 bis 13
  • Maximale Flussrate: 15 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HiPrep 26/10 Entsalzungssäulen sind praktische, anwenderfreundliche 53-ml-Säulen, die mit feinem Sephadex G- Harz zum Entsalzen und Pufferaustausch vorgepackt sind.
Laborpumpe oder Chromatographiesystem wie z. B. AKTA Design
1,02 in.
4 bis 30 °C in 20 % Ethanol
Nein
HiPrep 26/10 Entsalzung
> 20 μm (trocken), 17 bis 132 μm (nass)
53 ml
26 mm
4 x 53 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäulen > 4 x 53mL