Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Digitale Heizplatte
Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke:  Cole-Parmer™ CD150W
517.98 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16311766
  • 560.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Spezifikation
Weißes, pulverbeschichtetes Metall
CE
1
230 V
Weiß
Digital
Raumtemperatur bis 450 °C
30 cm
7 in.
18 cm
230 VAC, 50/60 Hz
Heizplatte
LED
Quadratisch
3 Jahre
Keramik
6 x 6 in.
11,75 in.
3,625 in.
9,3 cm
500 W
Netzkabel mit Stecker
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Digitale Heizplatte > Keramik, weiß