Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Indikatorpapier, Nachfüllung
Der langjährige, geschätzte Standard für viele pH-Testanwendungen.
Marke: Macherey-Nagel™ 90233
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- pH-Indikatorpapiere sind seit Jahrzehnten auf dem Markt und sind der geschätzte Standard für viele Anwendungen
- Für jeden pH-Wert zeigen diese Papiere eine einzelne Farbe an, die mit der Farbskala in Intervallen von 0.2–1 pH-Einheiten abgeglichen werden kann
Spezifikation
9 bis 13 | |
pH-Indikatorpapier, Nachfüllpackung | |
7 mm |
1 x 5 x 7 mm Rolle | |
5 m |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Indikatorpapier, Nachfüllung > pH9.0 bis 13.0
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur