Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo
StrepMAB-Immo ist ein monoklonaler Antikörper zum Nachweis von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marque: IBA Lifesciences 2-1517-001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
StrepMAB-Immo ist ein muriner, monoklonaler Antikörper mit hoher Affinität, der besonders für die stabile, milde und orientierte Erfassung von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen auf Festphasen (z. B. Biacore CM5 Sensor-Chips) oder zum Nachweis dieser Proteine in Anwendungen wie ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie geeignet ist. Die nahezu irreversible Bindung wird für Fusionsproteine validiert, die einen C- oder N-terminalen Strep-tag™II tragen und eine N-terminale Erweiterung durch einen SerAla Linker (rekombinantes Protein-SA-WSHPQFEK oder SA-WSHPQFEK-rekombinantes Protein) bieten. Proteine, die den Strep-tag™II mit anderen N-terminalen Sequenzen als SerAla enthalten, sind in den bisher getesteten Fällen mit reduzierter Affinität gebunden, der Twin-Strep-tag™ enthält immer den SerAla-Linker (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). Bitte beachten Sie: Für den Nachweis von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in westlichen Blots wird die Verwendung von StrepMAB-Classic oder Strep-Tactin™ empfohlen.Spécification
Lyophilisiertes Pulver | |
ELISA, FACS, Immunfluoreszenz, SPR | |
Suspension in PBS |
Monoklonaler Antikörper | |
-20 °C | |
100 μg |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Manual Irreversible-Biacore-Immobilization 2-1517-001
DateigrößeVersion: 837.2 kB
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo > Volumen: 100 μl
Nur für Forschungszwecke.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu