Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
Monoklonaler Antikörper zum Nachweis von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-1507-001
Artikelnummer. 12608257
  • 301.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
StrepMAB-Classic ist ein hochselektiver, muriner monoklonaler Antikörper für den Nachweis von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie Western Blots, ELISA, Immunhistochemie und Immunzytochemie. Er ist unkonjugiert oder mit Meerrettich-Peroxidase (HRP) gekoppelt erhältlich. StrepMAB-Classic HRP eignet sich für chromogene und chemilumineszente Reaktionen. Bitte beachten Sie: Für die Erfassung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen auf festen Phasen wird die Verwendung von StrepMAB-Immo oder Strep-Tactin™XT aufgrund der Bindungsaffinität im PM-Bereich empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
Monoklonaler Antikörper
2°bis 8 °C
100 μg
RUO
Suspension in PBS
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic > Produkttyp: Nicht konjugiert
Nur für Forschungszwecke.