missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Stecker-Netzgerät TZ 1848, 230 V/110 V, für Rührer TM 125,TM 128

Das SI Analytics™ TZ 1858 Netzteil ist für die Verwendung mit dem Rührwerk TM 128 und TM 135 vorgesehen.

Marke:  SI Analytics™ 285214970

Artikelnummer. 10075230

  • 126.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Stromversorgung TZ 1858100 bis 220 V.
  • Ausgangsspannung 9 V und 550 mA
  • Für Rührer TM 128 und TM 135
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Stromversorgung
Rührer TM 128, TM 135
100/220 V
550 mA
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SI Analytics™ Stecker-Netzgerät TZ 1848, 230 V/110 V, für Rührer TM 125,TM 128 > Max. Leistung: 220 V

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt