Learn More
Gosselin™ x1000 Straight container 40ml PP 70x30mm screw cap
Zur Aufnahme, zur Lagerung und zum Transport von Proben. Gosselin™ Gerade Behälter mit Schraubverschluss verfügen über eine CE-Kennzeichnung für den klinischen Einsatz.
Marke: Gosselin™ TP30C-012
79.37 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus natürlichem Polypropylen
- Mit auslaufsicherem roten LDPE-Schraubverschluss
- CE-Kennzeichnung: CE, IVD
- Kontakt mit Lebensmitteln: Rohstoff ist konform mit Verordnung EG N°1935/2004
- Sterilisierungsvertrauensgrad gemäß ISO 11137: Nil
- Verpackt montiert
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
Rot | |
Schraubverschluss | |
30 mm | |
Schraubverschluss |
Ja | |
Gerade | |
40 mL | |
LDPE | |
Klar | |
70 mm | |
1.000/Packung |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25