Learn More
Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger
Passen Sie den Betriebszyklus individuell an und erledigen Sie praktisch jede Reinigungs- oder Mischaufgabe im Labor. Fisherbrand™ P-Series Ultraschallreiniger zeigen die Soll- und Ist-Parameter praktisch auf einem Digitaldisplay an, und ein gegen Lochfraß beständiger Stahltank, ergonomische Griffe für einfache Positionierung sowie ein widerstandsfähiger Deckel mindern Geräusche und die Verdunstung von Lösungen.
Marke: Fisherbrand™ 1013761-121
Beschreibung
Für alle Anwendungen in analytischen, industriellen und medizinischen Laboren, wie beispielsweise für die intensive Reinigung.- Bedeutend leistungsstärker als herkömmliche Ultraschallgeräte
- Praktisch und anwenderfreundlich dank eindeutiger Anzeige der Soll- und Ist-Parameter
- Mehrere Frequenzen
- 37 kHz für Standardanwendungen
- 80 kHz für eine längere Reinigungsdauer, optimal zur Behandlung besonders kleiner und empfindlicher Artikel
- Die Geräte bestechen durch normale, Impuls-, Schwenk, Entgasungs- und Leistungsregelungsfunktionen
- Mit seitlich angebrachtem Abflussventil und Ablaufkanal hinten zur Entfernung von verbrauchter Lösung
- Im leistungsstarken Impulsmodus lassen sich selbst hartnäckige Verunreinigungen entfernen
Bestellinformation
Edelstahlkorb, Kunststoffabdeckung separat erhältlich
Spezifikation
V2A Edelstahlbehälter und -Gehäuse | |
5,75 l | |
230 V Wechselstrom, 680/640 W | |
Elmasonic P 60 H | |
5,1 kg |
230 V AC | |
186 x 365 x 271 mm | |
Professionelle Anwendungen in analytischen und Medizinlabors und in industriellen Produktionsverfahren | |
5°bis 40 °C |
Videos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning