Learn More
Gosselin™ Gerade Behälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
380 Stück
700 Stück
Beschreibung
- Bruchsicheres Polypropylen speziell für die Verwendung in Lebensmittel-, Molkerei- und Brauindustrie konzipiert
- LDPE-Schraubkappen enthalten
- Auslaufsichere Innenlippe verhindert Tropfen zwischen Gewinden
- Sterilisierungsvertrauensgrad basierend auf ISO 11137: STERILITÄT SAL 10–3
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137 |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Verschlussmaterial | LDPE |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Farbe | Naturfarben |
| Mehr anzeigen |