Learn More
asecos™ Mobilbox Sorbents
Handliche Mobilboxen gewährleisten einen schnellen Zugriff im Leckagefall.
Marke: asecos™ 14407
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 1 Paar Einweg-Schutzhandschuhe
Spezifikation
Blau | |
Mobile Spill Kit | |
610.00 mm | |
610.00 mm | |
340.00 mm | |
400.00 mm | |
7 kg |
Polyethylen | |
24.02 in. | |
24.02 in. | |
13.39 in. | |
15.75 in. | |
15.43 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Mobilbox Sorbents > Special Absorption Capacity: 63 L
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction