Learn More
Gosselin™ Gerade Behälter
Artikelnummer. p-7015036
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
380 Stück
700 Stück
Artikelnummer. 15458814
Marke: Gosselin™ TP35C011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entwickelt für die Probenahme und -lagerung und den Transport zum Labor. Gosselin™ Gerade Behälter sind mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss ausgestattet.
  • Bruchsicheres Polypropylen speziell für die Verwendung in Lebensmittel-, Molkerei- und Brauindustrie konzipiert
  • LDPE-Schraubkappen enthalten
  • Auslaufsichere Innenlippe verhindert Tropfen zwischen Gewinden
  • Sterilisierungsvertrauensgrad basierend auf ISO 11137: STERILITÄT SAL 10–3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 60 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 11137
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bakteriologische Anwendungen
Höhe (metrisch) 70 mm
Enthält Schraubverschluss aus LDPE mit leckagefreier Innenlippe
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anzahl pro Packung 700/Packung