Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™
BIOPHARMA
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8045R-30S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15510904
  • 122.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Einzeln verpackt
Ja
Rot
Polystyrol
30 ml
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer118504 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2024 Catalog Number8045R-30S
Chargennummer116969 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2023 Catalog Number8045R-30S
Chargennummer110462 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/08/2023 Catalog Number8045R-30S
Chargennummer107973 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/04/2023 Catalog Number8045R-30S
Chargennummer071970 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2022 Catalog Number8045R-30S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ > dimCapacityMetric: 30 ml