Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief
BIOPHARMA
Ein Einweg-Probenehmer für den Einmalgebrauch, der für viskose Materialien wie Cremes, Öle und andere dicke Flüssigkeiten entwickelt wurde.
Marke:  Sampling Systems™ 8055H-1000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11995636
  • 206.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LiquiThief
190 ml
Unsteril
21 mm
HDPE
Ja
Geeignet für Cremes, Pasten und Gele
1000 mm
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief > Kapazität: 190 ml