Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter
Ideal für Labore, pharmazeutische Umgebungen, Reinräume und chemische Fertigung. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter werden einzeln verpackt geliefert, nachdem sie in einem Reinraum der Klasse 100,000 geformt und verpackt wurden.
Marke:  Sampling Systems™ 8370H-250S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30286533
  • 148.30 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter > Sterile, 250 mm