Learn More
Draeger Kalibriergas, H2S, CO, CO2, CH4, O2/N2
Prüfgas in Einwegflaschen.Regelventil nicht im Lieferumfang enthalten (auf Anfrage).
Marke: Draeger 6811132
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 58 l-Einwegflasche
- Gemäß ISO 9002.DOT39 und EN 12205
-
Spezifikation
58 l | |
2,5 Vol.-%/15 ppm/50 ppm/2 Vol.-% | |
Schwefelwasserstoff/Kohlenmonoxid/Kohlendioxid |
ISO 9002.DOT39 und EN 12205 | |
35 bar |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Draeger Kalibriergas, H2S, CO, CO2, CH4, O2/N2 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur